Learn More
AIF1 / Iba1 (Microglia Marker) Mouse, Clone: AIF1/1909, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 199-MSM1-P0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15949937
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
AIF1 / Iba1 (Microglia Marker)
Cytoplasmic and Cell Surface
AIF1/1909
Unconjugated
Mouse
17kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
199
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Purified fragment of human recombinant AIF1 protein (apprx. aa 1-146)
Lymph Node, Tonsil or Kidney
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.