Learn More
AIF-1/Iba1 Antibody (SR1261), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
349.00€ - 446.25€
Especificaciones
| Antígeno | AIF-1/Iba1 |
|---|---|
| Clon | SR1261 |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:1000, Immunohistochemistry 1:100-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18666124
|
Novus Biologicals
NBP3-21860-100ul |
100 μg |
472.00€ 446.25€ / 100 microlitros Ahorro 25.75€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18620754
|
Novus Biologicals
NBP3-21860-50ul |
50 μg |
349.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
AIF-1/Iba1 Monoclonal antibody specifically detects AIF-1/Iba1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ImmunoprecipitationEspecificaciones
| AIF-1/Iba1 | |
| Western Blot 1:500-1:1000, Immunohistochemistry 1:100-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| AIF-1, allograft inflammatory factor 1, G1, IBA1, IbaI, interferon gamma responsive transcript, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, IRT1, IRT-1, Protein G1 | |
| A synthesized peptide derived from human AIF-1/Iba1 (Uniprot #: P55008) | |
| Primary | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR1261 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Autoimmune Diseases, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Immunology, Inflammation, Lipid and Metabolism, Microglia Markers, Neuroscience | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 199 | |
| IgG | |
| Affinity purified |