missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AIF-1/Iba1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18647396 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18647396 100 μg 100 microlitros
18609576 25 μL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18647396 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP268800

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

AIF-1/Iba1 Polyclonal antibody specifically detects AIF-1/Iba1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AIF-1/Iba1
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gen AIF-1, allograft inflammatory factor 1, G1, IBA1, IbaI, interferon gamma responsive transcript, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, IRT1, IRT-1, Protein G1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This AIF-1/Iba1 Antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: GKRSAILKMILMYEEKAREKEKPTGPPAKKAISEL
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autoimmune Diseases, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Immunology, Inflammation, Lipid and Metabolism, Microglia Markers, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 199
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.