Learn More
AICL/CLEC-2B Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18389129 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
18389129 0.05 mg 0.05 miligramo
1 options
Código de producto. 18389129 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00009976B01P
Mouse Polyclonal Antibody
AICL/CLEC-2B Polyclonal antibody specifically detects AICL/CLEC-2B in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno AICL/CLEC-2B
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen AAH05254
Alias de gen Activation-induced C-type lectin, AICLC-type lectin superfamily member 2, CLECSF2IFN-alpha-2b-inducing-related protein 1, C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 2 (activation-induced), C-type lectin domain family 2 member B, C-type lectin domain family 2, member B, HP10085, IFN-alpha2b-inducing related protein 1, IFNRG1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CLEC2B (AAH05254, 1 a.a. - 149 a.a.) full-length human protein. MMTKHKKCFIIVGVLITTNIITLIVKLTRDSQSLCPYDWIGFQNKCYYFSKEEGDWNSSKYNCSTQHADLTIIDNIEETNFLRRYKCSSDHWIGLKMAKNRTGQWVDGATFTKSFGMRGSEGCAYLSDDGAATARCYTERKWICKKRIH
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9976
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG