missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AHSA1 Antibody (OTI1D2), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30037876 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30037876 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30037876

Marca: Novus Biologicals NBP271608PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

AHSA1 Monoclonal antibody specifically detects AHSA1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AHSA1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, KnockDown
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D2
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Knockout Validated
Formulación PBS
Alias de gen activator of 90 kDa heat shock protein ATPase homolog 1, AHA1, activator of heat shock 90kDa protein ATPase homolog 1 (yeast), C14orf3, chromosome 14 open reading frame 3, p38AHA1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-203 of human AHSA1 (NP_036243) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10598
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.