Learn More
AHR Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Especificaciones
Antígeno AHR
Clon 2D1F9
Concentración 1000 μg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30236303
Ver documentos
Proteintech
67785-1-IG-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
145.00€
129.00€ / 20 microlitros
Ahorro 16.00€
11% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
30234665
Ver documentos
Proteintech
67785-1-IG-150UL
150 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
410.00€
349.00€ / 150 microlitros
Ahorro 61.00€
14% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
The AHR antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human AHR. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The AHR antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IF-P, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
AHR
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
196
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
2D1F9
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
bHLHe76
IgG2b
Protein A purification
Monoclonal Antibody