Descripción
The AHR antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human AHR. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The AHR antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IF-P, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | AHR |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2D1F9 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | bHLHe76 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Protein A purification |
| Mostrar más |