Learn More
AHR Antibody (RPT9) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18720414 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18720414 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18720414
Marca: Novus Biologicals NB300515
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 7 publications
AHR Monoclonal specifically detects AHR in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen, Gel Super Shift Assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno AHR
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon RPT9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:50, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:100, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500, Gel Super Shift Assays 1:1 - 1:100, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1:100
Formulación No buffer with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P30561
Alias de gen Ah receptor, AhR, AH-receptor, aryl hydrocarbon receptor, BHLHE76, bHLHe76aromatic hydrocarbon receptor, Class E basic helix-loop-helix protein 76
Símbolos de los genes AHR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues R(12) K R R K P(17) V(22) K P I P A E G I K(31) of mouse AhR.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Hypoxia, Innate Immunity, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 196
Especificidad de la prueba Detects the Aryl Hydrocarbon Receptor (AHR).
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG3 κ
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only