missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AHNAK2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18606147 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18606147 25 μL 25 microlitros
18608748 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18606147

Marca: Novus Biologicals NBP24848825ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

AHNAK2 Polyclonal antibody specifically detects AHNAK2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AHNAK2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gen AHNAK nucleoprotein 2, C14orf78, chromosome 14 open reading frame 78, KIAA2019, protein AHNAK2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: TKYSQESWFKMPKFRMPSLRRSFRDRGGAGKLEVAQTQAPAATGGEAAAKVKEFLVSGSNVEAAMSLQLPEADAEVTASESKSSTDILRCDLDSTGLKLHLSTAGMTGDELSTSEVRIHPSKGPLPFQMPGMRLPETQVLPGEIDETP
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 113146
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.