missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AGXT Antibody (2T4), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18211544 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18211544 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18211544 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP144376G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

AGXT Monoclonal specifically detects AGXT in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AGXT
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 2T4
Conjugado DyLight 488
Dilución ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
N.º de referencia del gen NP_000021
Alias de gen AGT1L-alanine: glyoxylate aminotransferase 1, AGThepatic peroxisomal alanine:glyoxylate aminotransferase, AGXT1, alanine-glyoxylate aminotransferase, Alanine--glyoxylate aminotransferase, EC 2.6.1.44, EC 2.6.1.51, PH1, serine:pyruvate aminotransferase, SPATserine-pyruvate aminotransferase, SPTserine--pyruvate aminotransferase, TLH6
Símbolos de los genes AGXT
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant AGXT (330-392aa) purified from E. coli
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 189
Especificidad de la prueba This antibody is specific to AGXT
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.