Learn More
AGTR1 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 2C5G11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
en la oferta
Especificaciones
Antígeno | AGTR1 |
---|---|
Clon | 2C5G11 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16818275
|
Proteintech
66415-1-IG-20UL |
20 μL |
en la oferta
20 microlitros |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16808275
|
Proteintech
66415-1-IG-150UL |
150 μL |
en la oferta
150 microlitros |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
AGTR1 is known as Angiotensin II Type 1 Receptor. Angiotensin II is a potent vasopressor hormone and a primary regulator of aldosterone secretion. It is an important effector controlling blood pressure and volume in the cardiovascular system. And it acts through at least two types of receptors. This gene encodes the type 1 receptor which is thought to mediate the major cardiovascular effects of angiotensin II. Moreover, this gene may play a role in the generation of reperfusion arrhythmias following restoration of blood flow to ischemic or infarcted myocardium. It was previously thought that a related gene, denoted as AGTR1B, existed; however, it is now believed that there is only one type 1 receptor gene in humans. Multiple alternatively spliced transcript variants have been reported for this gene.Especificaciones
AGTR1 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
AG2S, AGTR1, AGTR1A, AGTR1B, Angiotensin II type 1 receptor, AT1, AT1AR, AT1B, AT1BR, AT1R, AT2R1, AT2R1A, AT2R1B, HAT1R, Type 1 angiotensin II receptor | |
AGTR1, Agtr1a | |
IgG2a | |
Protein A | |
Antibody |
2C5G11 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Mouse, Porcine, Rat, Human | |
P25095, P29754, P30555, P30556 | |
100519976, 11607, 185, 24180 | |
AGTR1 Fusion Protein Ag14461 | |
Primary | |
-20°C | |
AGTR1 |