missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AGTPBP1 Antibody (OTI9A3), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18113804 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18113804 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18113804

Marca: Novus Biologicals NBP271734AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

AGTPBP1 Monoclonal specifically detects AGTPBP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AGTPBP1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI9A3
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ATP/GTP binding protein 1, ATP/GTP-binding protein 1, CCP1, DKFZp686M20191, EC 3.4.17, EC 3.4.17.-, KIAA1035NNA1cytosolic carboxypeptidase 1, Nervous system nuclear protein induced by axotomy protein 1 homolog, Nna1
Símbolos de los genes AGTPBP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 368-753 of human AGTPBP1 (NP_056054) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23287.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.