Learn More
Abnova™ AGR2 Recombinant Protein
Código de producto. 16195302
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16195302
Marca: Abnova™ H00010551P01.25ug
Human full-length ORF recombinant protein with GST-tag at N-terminal
  • Encoded by anterior gradient homolog 2 gene
  • Molecular weight: 44.99kDa
  • Preparation method: in vitro wheat germ expression system
  • Purification: glutathione sepharose 4 fast flow
  • Storage buffer: 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced glutathione
  • pH=8.0 in elution buffer
Sequence: MEKIPVSAFLLLVALSYTLARDTTVKPGAKKDTKDSRPKLPQTLSRGWGDQLIWTQTYEEALYKSKTSNKPLMIIHHLDECPHSQALKKVFAENKEIQKLAEQFVLLNLVYETTDKHLSPDGQYVPRIMFVDPSLTVRADITGRYSNRLYAYEPADTALLLDNMKKALKLLKTEL
Best when used within three months from the date of receipt.
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH15503.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 10551
Peso molecular 44.99
Nombre AGR2 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 25 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen AG2/GOB-4/HAG-2/XAG-2
Nombre común AGR2
Símbolo de gen AGR2
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution