Learn More
Ago2/eIF2C2 Antibody (7C2), Novus Biologicals™
Código de producto. 30043391 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
30043391 50 μL 50 microlitros
30043643 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30043391
Marca: Novus Biologicals NBP32652050ul
Rabbit Monoclonal Antibody
Ago2/eIF2C2 Monoclonal antibody specifically detects Ago2/eIF2C2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Ago2/eIF2C2
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 7C2
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen AGO2argonaute 2, argonaute2, EC 3.1.26.n1, EC 3.1.26.n2, eIF2C 2, eIF-2C 2, Eukaryotic translation initiation factor 2C 2, eukaryotic translation initiation factor 2C, 2, hAgo2, MGC3183, PAZ Piwi domain protein, PPD, protein argonaute-2, Protein slicer, Q10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human Ago2/eIF2C2 [UniProt Q9UKV8]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epigenetics
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27161
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG