missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AGI-5198, MedChemExpress

Código de producto. 16413487
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16413487 50 mg 50 miligramos
16467458 10 mg 10 miligramos
16477426 100 mg 100 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16413487

Marca: Medchem Express HY18082

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress AGI-5198 (IDH-C35) is a potent and selective mutant IDH1R132H inhibitor with an IC50 of 0.07 μM.

AGI-5198 (IDH-C35) is a potent and selective mutant IDH1R132H inhibitor with an IC50 of 0.07 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material AGI-5198
CAS 1355326-35-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H31FN4O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo IDH-C35
Información de solubilidad DMF : ≥ 50 mg/mL (108.09 mM) ∣DMSO : 20.83 mg/mL (45.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=CC(N(C(C2=CC=CC=C2C)C(NC3CCCCC3)=O)C(CN4C=CN=C4C)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 462.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.56
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.