Learn More
Brady™ Etiquetas envolventes de vinilo autolaminadas con adhesivo altamente adherente
Las etiquetas envolventes de vinilo autolaminadas de alta adherencia B-417 son aptas para condiciones adversas, incluidos los entornos de alta humedad, los cables de pequeño diámetro y los materiales más nuevos de revestimiento de cables.
Marca: Brady™ 170957
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adherencia fiable a largo plazo para cables de pequeño diámetro
- Adherencia permanente incluso en los entornos más húmedos
- Fuerte adherencia a una variedad de materiales de revestimiento de cables, incluyendo Teflon™, silicona, PVC trenzado y tradicional
- Presentan una zona imprimible blanca y una zona sobrelaminada transparente que protege la impresión
- La opción perfecta para paneles de control, paneles eléctricos, mazos de cables, comunicación de datos e identificación de cables
Especificaciones
Permanent Acrylic | |
Mate | |
Self-laminating Vinyl | |
No estéril | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-40°F to +158°F | |
1.5 x 1 in. | |
1 in |
Black on White/Transparent | |
Die-cut | |
Labels | |
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
180 Labels/Cartridge | |
0.004 in. | |
1,5 in | |
2.54 cm |