missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Aggrecan Neoepitope Polyclonal specifically detects Aggrecan Neoepitope in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Canine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | Aggrecan Neoepitope |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:1000, Flow Cytometry reported in scientific literature (PMID 21482542), Immunohistochemistry 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000, Immunohistochemistry-Frozen reported in scientific literature (PMID 21482542) |
| Formulación | PBS and 30% Glycerol with 0.1% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P16112 |
| Alias de gen | AGC1SEDK, aggrecan, aggrecan core protein, Cartilage-specific proteoglycan core protein, Chondroitin sulfate proteoglycan 1, Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 1, CSPCP, CSPG1aggrecan 1, CSPGCP, large aggregating proteoglycan, MSK16AGCAN |
| Símbolos de los genes | ACAN |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?