missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ AGER Recombinant Protein

Código de producto. 16181351
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16181351 10 μg 10 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Artikelnummer. 16181351 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. H00000177P01.10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human AGER full-length ORF with GST-tag at N-terminal

This gene encodes a member of the immunoglobulin superfamily of cell surface molecules. It is a receptor for various molecules, including the amyloidogenic form of serum amyloid A, amyloid-beta protein, members of the S100/calgranulin superfamily and advanced glycation end products. The gene lies within the major histocompatibility complex (MHC) class III region on chromosome 6. Alternative splicing results in two transcript variants encoding different isoforms.

  • Theoretical MW: 67.76kDa
  • Preparation Method: In vitro wheat germ expression system
  • Purification: Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
  • Storage Buffer: 50mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Spezifikation

Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Peso molecular 67.76
Nombre Human AGER Full-length ORF Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Requisitos de almacenamiento -80°C
Reactividad cruzada Human
Recombinante Recombinant
Formulario Solution
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.