Learn More
AGER Antibody (S06-2H4), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200071508 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18643074 100 μg 100 microlitros
18689034 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18643074
Marca: Novus Biologicals NBP320052100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
AGER Monoclonal antibody specifically detects AGER in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno AGER
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S06-2H4
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen advanced glycosylation end product-specific receptor, RAGE isoform delta, RAGE isoform sRAGE-delta, Receptor for advanced glycosylation end products, receptor for advanced glycosylation end-products
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human AGER (Uniprot # Q15109)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 177
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG