Descripción
AG-2/AGR2 Monoclonal antibody specifically detects AG-2/AGR2 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | AG-2/AGR2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | S04-1H6 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot, Immunohistochemistry 1:50, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gen | AG-2, AG2member 17, anterior gradient 2 homolog (Xenopus laevis), anterior gradient homolog 2 (Xenopus laevis), GOB-4, hAG-2, HPC8, secreted cement gland homolog |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |