Learn More
AG-2/AGR2 Antibody (10E2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18768743 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
18768743 0.1 mg 0.10 miligramo
18150195 0.025 mg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 18768743
Marca: Novus Biologicals NBP227175
Mouse Monoclonal Antibody
AG-2/AGR2 Monoclonal specifically detects AG-2/AGR2 in Human, Mouse, Bovine, Canine, Equine, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno AG-2/AGR2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 1000
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 4-6ug/ml, Immunohistochemistry 5 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 5 ug/ml
N.º de referencia del gen O95994
Alias de gen AG-2, AG2member 17, anterior gradient 2 homolog (Xenopus laevis), anterior gradient homolog 2 (Xenopus laevis), GOB-4, hAG-2, HPC8, secreted cement gland homolog
Símbolos de los genes AGR2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A portion of amino acids 50-100 of human AGR2 was used as the immunogen for the antibody.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10551
Especificidad de la prueba Human, Primate/Monkey, Canine/Dog, Mouse, Bovine, Horse, Orangutan, Panda and Platypus. Immunogen sequence similarity with other species: Xenopus (82%), Chicken (83%).
Especies diana Human, Mouse, Bovine, Canine, Equine, Other, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only