Learn More
Afuresertib hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16436778
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16436778 10 mg 10 miligramos
16466896 100 mg 100 miligramos
16419327 5 mg 5 miligramos
16412857 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16436778 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15727A
MedChemExpress Afuresertib hydrochloride (GSK 2110183 hydrochloride) is an orally bioavailable, selective, ATP-competitive and potent pan-Akt kinase inhibitor with Kis of 0.08/2/2.6 nM for Akt1/Akt2/Akt3 respectively.
Afuresertib hydrochloride (GSK 2110183 hydrochloride) is an orally bioavailable, selective, ATP-competitive and potent pan-Akt kinase inhibitor with Kis of 0.08/2/2.6 nM for Akt1/Akt2/Akt3 respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Afuresertib hydrochloride
CAS 1047645-82-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18Cl3FN4OS
Cantidad 10 mg
Sinónimo GSK2110183 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (215.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C2=C(Cl)C=NN2C)=C(Cl)S1)N[C@@H](CC3=CC=CC(F)=C3)CN.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 463.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.78
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease