missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AFMID Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | AFMID |
|---|---|
| Concentración | 0.21 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16859054
|
Proteintech
19522-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16849054
|
Proteintech
19522-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Catalyzes the hydrolysis of N-formyl-L-kynurenine to L-kynurenine, the second step in the kynurenine pathway of tryptophan degradation. Kynurenine may be further oxidized to nicotinic acid, NAD(H) and NADP(H). Required for elimination of toxic metabolites.Especificaciones
| AFMID | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| Q63HM1, Q8K4H1 | |
| 125061, 71562 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| -20°C | |
| AFMID |
| 0.21 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| AFMID, arylformamidase, KF, Kynurenine formamidase, Probable arylformamidase | |
| Afmid | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto