missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AFMID Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16859054 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16859054 20 μL 20 microlitros
16849054 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16859054

Marca: Proteintech 195221AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Catalyzes the hydrolysis of N-formyl-L-kynurenine to L-kynurenine, the second step in the kynurenine pathway of tryptophan degradation. Kynurenine may be further oxidized to nicotinic acid, NAD(H) and NADP(H). Required for elimination of toxic metabolites.

Especificaciones

Antígeno AFMID
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.21 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica AFMID
N.º de referencia del gen Q63HM1, Q8K4H1
Alias de gen AFMID, arylformamidase, KF, Kynurenine formamidase, Probable arylformamidase
Símbolos de los genes Afmid
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 125061, 71562
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.