missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aflatoxin B1 Antibody (6A10), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18285112 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18285112 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18285112 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB600443B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Aflatoxin B1 Monoclonal specifically detects Aflatoxin B1 in Human, All Species samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aflatoxin B1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon 6A10
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Alias de gen AFB1, AFB1-AR1, Aldoketoreductase 7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Aflatoxin B1 DNA (against the midazole ring-opened persistent form of the major N-7 guanine adduct of AFB1).
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba All species. There is no cross-reactivity with other carcinogen-DNA adducts.
Especies diana Human, All species
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.