missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AFG3L2 Antibody (OTI4B6), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18112932 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18112932 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18112932

Marca: Novus Biologicals NBP271647B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

AFG3L2 Monoclonal specifically detects AFG3L2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AFG3L2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4B6
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen AFG3 (ATPase family gene 3, yeast)-like 2, AFG3 ATPase family gene 3-like 2 (S. cerevisiae), AFG3 ATPase family gene 3-like 2 (yeast), AFG3-like protein 2, ATPase family gene 3, yeast, EC 3.4.24, EC 3.4.24.-, FLJ25993, Paraplegin-like protein, SCA28, spinocerebellar ataxia 28
Símbolos de los genes AFG3L2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-250 of human AFG3L2 (NP_006787) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10939.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.