missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afamin Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200060409 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18646365 100 μg 100 microlitros
18638355 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18646365

Marca: Novus Biologicals NBP300101100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Afamin Polyclonal antibody specifically detects Afamin in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Afamin
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:5000-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen afamin, ALB2alpha-Alb, ALBAalpha-albumin, ALF, Alpha-Alb, Alpha-albumin, MGC125338, MGC125339
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Afamin (Uniprot#: P43652; Met1-Asn599).
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 173
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.