missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afadin/AF-6 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18585401 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18585401 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Artikelnummer. 18585401 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP122996B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Afadin/AF-6 Polyclonal antibody specifically detects Afadin/AF-6 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno Afadin/AF-6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen AF64, afadin, FLJ34371, myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog, Drosophila);translocated to, 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1475 and 1525 of human AF6 (myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia translocated to, 4 ) using the numbering given in entry BAA32484.1 (GeneID 4301).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4301
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.