Descripción
- Rotor para centrifugadora 5425 Eppendorf
- Capacidad máxima: 24 tubos de 1,5/2,0 ml
- Hermético a los aerosoles con tapa Eppendorf QuickLock™
- Vel. máx.: 21.300 x g (15.060rpm)
- Revestimiento de PTFE para mayor resistencia química
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Recubierto de PTFE |
| Material | Aluminio |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 24 x 1,5/2 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Eppendorf 5425 |
| Incluye | Tapa del rotor QuickLock hermética a los aerosoles |
| N.º de lugares | 24 |
| Biocontainment | Antiaerosol |