Learn More
Beskrivning
Las puntas con filtro de aerosol de Fisherbrand™ se pueden utilizar con cualquier pipeta y protegen la integridad de sus muestras.
- El filtro a escala micrométrica pequeño y exclusivo evita la contaminación por aerosoles sin obstrucciones en el flujo de aire
- Utilice puntas con barrera de aerosol para garantizar la integridad de los resultados
- Certificadas por un laboratorio independiente como sin ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos
- Color natural
Código de embalaje -- BP: Embalaje a granel; RI: Insertos de gradilla; HR: Gradilla con bisagras; HRS: Gradilla con bisagras, estéril; HR/T: Gradilla con bisagras, sin oligoelementos metálicos; LR: Gradilla totalmente extraíble; LRS: Gradilla totalmente extraíble, estéril; SR: Gradilla para apilado; IWS: En envase individual, estéril
Specifikationer
Specifikationer
| Volumen (métrico) | 0,1 a 5 μl |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Natural |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 1,2 in |
| Longitud (métrico) | 31 mm |
| Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, DNA y pirógenos |
| Formato | Racl |
| Estilo de punta | Micropunto |
| Visa mer |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.