Learn More
Motic™ Cuerpo principal AE31, microscopio binocular
Descripción
- Cabezal trinocular tipo Siedentopf con inclinación de 45º.
- Portaobjetivos quíntuple lateral
- Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino.
- Platina con revestimiento duro.
- Iluminación halógena de cuarzo Koehler 6 V/30 W con carcasa de lámpara externa y control de intensidad.
- Función de apagado automático y memoria de luz.
- Fuente de alimentación 100 V-240 V (CE).
- 45 mm azul, vidrio esmerilado y filtros de interferencia verdes.
- Llave hexagonal Allen, tapa antipolvo de vinilo y cable de alimentación.
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Función de apagado automático y memoria de luz, azul de 45 mm , vidrio esmerilado y filtros de interferencia verdes, llave hexagonal Allen, tapa antipolvo de vinilo y cable de alimentación. |
| Pieza nasal | Portaobjetivos quíntuple lateral |
| Requisitos eléctricos | 100/240 V (CE) |
| Tipo de iluminación | Halógeno de cuarzo Koehler con carcasa de lámparas externa y control de intensidad de 6 V/30 W |
| Estilo de cabeza | Binocular Seidentopf, inclinación de 45° |
| Tipo de producto | Cabezal de microscopio binocular |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?