missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AE Binding Protein 1/ACLP Antibody (590831), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18528604 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18528604 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18528604

Marca: Novus Biologicals FAB6425K

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

AE Binding Protein 1/ACLP Monoclonal antibody specifically detects AE Binding Protein 1/ACLP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AE Binding Protein 1/ACLP
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 590831
Conjugado DyLight 488
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ACLP, ACLPadipocyte enhancer binding protein 1, AE binding protein 1, AE-binding protein 1adipocyte enhancer-binding protein 1, Aortic carboxypeptidase-like protein, FLJ33612
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ACLP, Glu345-Phe1158, Accession # Q8IUX7
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 165
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.