Learn More
ADSSL1 Antibody (2D12), Novus Biologicals™
Código de producto. 18418809 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18418809 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18418809 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00122622M01
Mouse Monoclonal Antibody
ADSSL1 Monoclonal antibody specifically detects ADSSL1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ADSSL1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2D12
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_689541
Alias de gen adenylosuccinate synthase like 1, adenylosuccinate synthetase isozyme 1, Adenylosuccinate synthetase, basic isozyme, Adenylosuccinate synthetase, muscle isozyme, ADSL1, AdSS 1, ADSS1, AMPSase 1, EC 6.3.4.4, FLJ38602, IMP--aspartate ligase 1, M-type adenylosuccinate synthetase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ADSSL1 (NP_689541.1, 369 a.a. ∽ 436 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. VLGEVKVGVSYKLNGKRIPYFPANQEMLQKVEVEYETLPGWKADTTGARRWEDLPPQAQNYIRFVENH
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 122622
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ