Learn More
Invitrogen™ ADSS Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB630), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
217.00€ - 590.00€
Especificaciones
| Antígeno | ADSS |
|---|---|
| Clon | 23GB630 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30088012
![]() |
Invitrogen™
MA553276 |
100 μL |
590.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30088000
|
Invitrogen™
MA553277 |
20 μL |
217.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ADSS Recombinant Monoclonal antibody specifically detects ADSS in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western BlotEspecificaciones
| ADSS | |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| P30520, P46664 | |
| 11566, 159 | |
| IgG | |
| Affinity chromatography | |
| Antibody |
| 23GB630 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| ADEH; adenylosuccinate synthase; adenylosuccinate synthetase (Ade(-)H-complementing); adenylosuccinate synthetase 2, non muscle; adenylosuccinate synthetase isozyme 2; Adenylosuccinate synthetase, acidic isozyme; adenylosuccinate synthetase, liver isozyme; adenylosuccinate synthetase, non muscle; adenylosuccinate synthetase, non-muscle isozyme; Adss; ADSS 2; Adss2; AI314886; AMPSase 2; AS; IMP--aspartate ligase 2; L-type adenylosuccinate synthetase | |
| A synthetic peptide of human ADSS2 (1-180AA). | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ADSS2 |