missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ADSS Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB630), Invitrogen™
Descripción
This gene encodes the enzyme adenylosuccinate synthetase which catalyzes the first committed step in the conversion of inosine monophosphate to adenosine monophosphate. A pseudogene of this gene is found on chromosome 17.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ADSS |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | 23GB630 |
| Concentración | 0.4 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | ADSS2 |
| N.º de referencia del gen | P30520, P46664 |
| Alias de gen | ADEH; adenylosuccinate synthase; adenylosuccinate synthetase (Ade(-)H-complementing); adenylosuccinate synthetase 2, non muscle; adenylosuccinate synthetase isozyme 2; Adenylosuccinate synthetase, acidic isozyme; adenylosuccinate synthetase, liver isozyme; adenylosuccinate synthetase, non muscle; adenylosuccinate synthetase, non-muscle isozyme; Adss; ADSS 2; Adss2; AI314886; AMPSase 2; AS; IMP--aspartate ligase 2; L-type adenylosuccinate synthetase |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?