missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adrenomedullin R/ADMR/GPR182 Antibody (528563) [DyLight 650], Novus Biologicals™

Código de producto. 18583267 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18583267 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18583267

Marca: Novus Biologicals FAB10293W

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Adrenomedullin R/ADMR/GPR182 Monoclonal antibody specifically detects Adrenomedullin R/ADMR/GPR182 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Adrenomedullin R/ADMR/GPR182
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 528563
Conjugado DyLight 650
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ADMR, adrenomedullin receptor, AMR, AM-R, G protein-coupled receptor 182,7TMR, G10D, gamrh, G-protein coupled receptor 182, hrhAMR, MGC34399
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human Adrenomedullin R/ADMR, Accession # O15218
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11318
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.