Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adonitol |
| % mín. CAS | 99.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 101.0°C to 104.0°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (ELSD) (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 01,53 |
| Mostrar más |