missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adiponectin/Acrp30 Antibody (ADPN/1370), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18662758 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18662758 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18662758 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254319B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Adiponectin/Acrp30 Monoclonal antibody specifically detects Adiponectin/Acrp30 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Adiponectin/Acrp30
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon ADPN/1370
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen ACDC, ACRP30ADPN, adipocyte, C1Q and collagen domain containing, adiponectin, adiponectin, C1Q and collagen domain containing, AdipoQ, ADIPQTL1, apM-1, APM1APM-1, C1q and collagen domain-containing protein, GBP28apM1, Gelatin-binding protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Adiponectin/Acrp30 protein fragment (around aa 145-226) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q15848)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9370
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.