missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Adipogenesis antibody specifically detects Adipogenesis in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Adipogenesis |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Conjugado | Unconjugated |
| Inmunógeno | See individual datasheets. |
| Cantidad | 11 Vials |
| Estado normativo | RUO |
| Especies diana | Human |
| Contenido y almacenamiento | Storage is content dependent. |
| Formulario | Purified |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?