missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ADI1 Antibody (27E8), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18149032 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18149032 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18149032

Marca: Novus Biologicals NBP222614AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ADI1 Monoclonal specifically detects ADI1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ADI1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 2700000000
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen 1,2-dihydroxy-3-keto-5-methylthiopentene dioxygenase, Acireductone dioxygenase (Ni(2+)-requiring), acireductone dioxygenase 1, APL1, ARDsubmergence induced protein 2, EC 1.13.11.53, FLJ10913, HMFT1638, membrane-type 1 matrix metalloproteinase cytoplasmic tail binding protein-1, Membrane-type 1 matrix metalloproteinase cytoplasmic tail-binding protein 1, MTCBP1, MTCBP-1, Ni-ARD, SIPLMT1-MMP cytoplasmic tail-binding protein-1, Submergence-induced protein 2 homolog
Símbolos de los genes ADI1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human ADI1 (1-179aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación metabolism, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55256.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.