missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Adenylate Cyclase 3 Polyclonal antibody specifically detects Adenylate Cyclase 3 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Adenylate Cyclase 3 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | PerCP |
| Dilución | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | AC3EC 4.6.1.1, AC-III, adenylate cyclase 3, adenylate cyclase type 3, Adenylate cyclase type III, Adenylyl cyclase 3, adenylyl cyclase, type III, ATP pyrophosphate-lyase 3, EC 4.6.1, KIAA0511, olfactive type |
| Especie del huésped | Chicken |
| Inmunógeno | C-terminal peptide of rat Adenlyate Cyclase 3, PAAFPNGSSVTLPHQVVDNP with a Cys added to the N-terminus to allow coupling to KLH. |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?