missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adenovirus Hexon Antibody (1431 (2C4)), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30156080 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30156080 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30156080

Marca: Novus Biologicals NB10062300CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Adenovirus Hexon Monoclonal antibody specifically detects Adenovirus Hexon in Adenovirus,Virus samples. It is validated for ELISA,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Adenovirus Hexon
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1431 (2C4)
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Hexon protein; Late protein 2; PII
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Adenovirus type 5
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Adenovirus, Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.