missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adenovirus-9 E4 Orf1 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18670306 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18670306 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18670306 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP241088F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Adenovirus-9 E4 Orf1 Polyclonal antibody specifically detects Adenovirus-9 E4 Orf1 in Adenovirus, Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Adenovirus-9 E4 Orf1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Dilución ELISA
Formulación PBS
Alias de gen 13.6kDa protein, 14.5kDa protein, Control protein orf2, Control protein orf3, Control protein orf4, E4, E4 13.5kDa protein, E4 13.6kDa protein, E4 14.4kDa protein, E4 14.5kDa protein, E4 control protein 34 kDa, E4 control protein orf2, E4 control protein orf3, E4 control protein orf4, HuAdVD_gp17, ORF 2, Orf 3, Orf 4, ORF2, ORF3, ORF3 protein, ORF4, Putative E4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of the Ad-9 E4 Orf1. The immunogen is located within the last 50 amino acids of Adenovirus-9 E4 Orf1. Amino Acid Squence: FNHTDRFLYVREGHPV
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6386282
Especies diana Adenovirus, Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.