Learn More
Adenovirus 3 Antibody, PE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18586221 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18586221 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18586221
Marca: Novus Biologicals NB10093578PE
Rabbit Polyclonal Antibody
Adenovirus 3 Polyclonal antibody specifically detects Adenovirus 3 in Nonspecies specific, Adenovirus, Virus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno Adenovirus 3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen ad3, adenovirus, Adenovirus 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide within residues 250-270 of the fiber knob protein of Ad 3.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific, Adenovirus, Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG