Learn More
Adenosine Deaminase/ADA Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200065311 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18625405 100 μg 100 microlitros
18696285 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18625405
Marca: Novus Biologicals NBP298772100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Adenosine Deaminase/ADA Polyclonal antibody specifically detects Adenosine Deaminase/ADA in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Adenosine Deaminase/ADA
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1-5 μL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:3000
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen ADA1, adenine deaminase, Adenosine aminohydrolase, adenosine deaminase, EC 3.5.4.4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human Adenosine Deaminase/ADA.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG