missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adenosine A2b R Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18716310 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18716310 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18716310

Marca: Novus Biologicals NBP241312AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Adenosine A2b R Polyclonal antibody specifically detects Adenosine A2b R in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Adenosine A2b R
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen adenosine A2b receptor, adenosine receptor A2b, ADORA2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the carboxy terminus of human ADORA2B. The immunogen is located within the last 50 amino acids of ADORA2B. Amino Acid Squence: QADVKSGNGQAGVQPA
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 136
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.