missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adenosine A2aR Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18620659 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18620659 25 μL 25 microlitros
18607836 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18620659

Marca: Novus Biologicals NBP26269825ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Adenosine A2aR Polyclonal antibody specifically detects Adenosine A2aR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Adenosine A2aR
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gen adenosine A2 receptor, adenosine A2a receptor, adenosine receptor A2a, adenosine receptor subtype A2a, ADORA 2, ADORA2, hA2aR, RDC8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: PERRPNGYALGLVSGGSAQESQGNTGLPDVELLSHELKGVCPEPPGLDDPLAQD
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 135
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.