Descripción
Adenosine A2aR Monoclonal antibody specifically detects Adenosine A2aR in Human, Mouse, Rat, Porcine, Canine, Guinea Pig, Rabbit, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Flow (Intracellular), CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Adenosine A2aR |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 7F6-G5-A2 |
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 1-5 μg/mL, Immunohistochemistry 1 -5 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100. Use reported in scientific literature (PMID 25836920), Immunohistochemistry-Paraffin 1 -5 μg/mL, Immunohistochemistry-Frozen reported in scientific literature (PMID 9822147), Flow (Intracellular) 1 - 5 μg/mL, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS |
| N.º de referencia del gen | P29274, P30543, Q60613 |
| Alias de gen | adenosine A2 receptor, adenosine A2a receptor, adenosine receptor A2a, adenosine receptor subtype A2a, ADORA 2, ADORA2, hA2aR, RDC8 |
| Mostrar más |
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?