Learn More
Adenosine A2aR Antibody (7F6-G5-A2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18542621 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18542621 0.025 mL 25 microlitros
18503122 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18542621
Marca: Novus Biologicals NBP139474SS
Mouse Monoclonal Antibody
Adenosine A2aR Monoclonal antibody specifically detects Adenosine A2aR in Human, Mouse, Rat, Porcine, Canine, Guinea Pig, Rabbit, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Flow (Intracellular), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Adenosine A2aR
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 7F6-G5-A2
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 1-5 μg/mL, Immunohistochemistry 1 -5 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100. Use reported in scientific literature (PMID 25836920), Immunohistochemistry-Paraffin 1 -5 μg/mL, Immunohistochemistry-Frozen reported in scientific literature (PMID 9822147), Flow (Intracellular) 1 - 5 μg/mL, CyTOF-ready
Formulación PBS
N.º de referencia del gen P29274, P30543, Q60613
Alias de gen adenosine A2 receptor, adenosine A2a receptor, adenosine receptor A2a, adenosine receptor subtype A2a, ADORA 2, ADORA2, hA2aR, RDC8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant human Adenosine A2a R. [UniProt# P29274]
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 135
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.