missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adenosine A2aR Antibody (599717R) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™

Código de producto. 18587418 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18587418 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18587418 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB9497RI

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Adenosine A2aR Monoclonal antibody specifically detects Adenosine A2aR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Adenosine A2aR
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 599717R
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen adenosine A2 receptor, adenosine A2a receptor, adenosine receptor A2a, adenosine receptor subtype A2a, ADORA 2, ADORA2, hA2aR, RDC8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Adenosine A2a R, Met1-Ser412, Accession # P29274
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 135
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.