Learn More
Adenosine A2aR Antibody (599717) [DyLight 650], Novus Biologicals™
Código de producto. 18507357 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18507357 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18507357 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB9497W
Mouse Monoclonal Antibody
Adenosine A2aR Monoclonal antibody specifically detects Adenosine A2aR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Adenosine A2aR
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 599717
Conjugado DyLight 650
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen adenosine A2 receptor, adenosine A2a receptor, adenosine receptor A2a, adenosine receptor subtype A2a, ADORA 2, ADORA2, hA2aR, RDC8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Adenosine A2a R, Met1-Ser412, Accession # P29274
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 135
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a